Documenti fondamentali
PHL80836
p-Cymene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.22
Beilstein:
1903377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
4.62 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
817 °F
Limite di esplosione
5.6 %
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. eboll.
176-178 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)