Documenti fondamentali
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
2044564
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
262-264 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Applicazioni
  • Trans-Caryophyllene in neurodegenerative disease research: Research explores the therapeutic potential of trans-Caryophyllene as a CB2 receptor agonist, focusing on its effects in neurodegenerative diseases by modulating key signaling pathways associated with inflammation and neural protection (Fikru et al., 2024).
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum melissa
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Eucalyptol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W246506
Eucalyptol
Supelco
Supelco
CRM40937
Terpene Mix B