Key Documents
PHL80456
Gartanin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(O)C(CC=C(C)C)=C(O)C(CC=C(C)C)=C2OC3=C1C(O)=CC=C3O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-19(26)14(8-6-12(3)4)22-18(20(13)27)21(28)17-15(24)9-10-16(25)23(17)29-22/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
OJXQLGQIDIPMTE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)