MABS2054
Anti-ABCG8 Antibody, clone 1B10A5
clone 1B10A5, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-binding cassette sub-family G member 8, Sterolin-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B10A5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Abcg8(67470)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCG8 in Immunoprecipitation applications (Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCG8 in Western Blotting applications (Wang, J., et. al. (2008). Biochemistry. 47(18):5194-204; Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Signaling
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ABCG8 in mouse colon tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1