G8255
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine heart
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥75 units/mg protein
Composizione
Protein, 75-95%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
light yellow to yellow
Attività estranea
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Research area: Cell Signaling
Applicazioni
- in the transamination assay with a racemic mixture of synthetic 3-methyl-2-oxoglutarate
- to remove glutamate from the cell culture medium used for culturing human embryonic kidney (HEK293) cells
- in the lactate-dehydrogenase (LD)-coupled alanine transaminase (ALT) reaction kinetic studies
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
persons
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3