PHL10010
4-Feruloylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-O-Feruloylquinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL10010-5MG | 4065270631930 |