G005665
HPLC Analysis of Aminopterin and Related Compounds on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH 3.0; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)