Documenti fondamentali
M9929
Sigma-Aldrich
Metotrexato
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Acido L-4-amino-N10-metilpteroilglutamico, L-ametopterina, Acido 4-amino-10-metilfolico, Antifolano, MTX, Metilaminopterina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.44 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
98.0-102.0%
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
tecniche
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Impurezze
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
Colore
yellow to orange-yellow
Punto di fusione
185-204 °C (365 - 399 °F)
Solubilità
water: insoluble
Spettro attività antibiotica
parasites
applicazioni
advanced drug delivery
metabolomics
microbiology
Modalità d’azione
DNA synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Applicazioni
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR. Efficace anche nel trattamento dei parassiti della malaria Plasmodium vivax resistenti alla pirimetamina.
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR. Mostra anche effetti immunosoppressori, per esempio nell′artrite reumatoide.
Azioni biochim/fisiol
Methotrexate is an allosteric inhibititor of dihydrofolate reductase (DHFR), the enzyme that catalyzes the conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolate. Since tetrahydrolfolate is required for purine and pyrimidine synthesis, methotrexate treatment results in the inhibition of DNA and RNA synthesis.
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acharya Balkrishna et al.
Scientific reports, 9(1), 8025-8025 (2019-05-31)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disorder that affects joints of hands and feet and introduces injury in secondary organs such as cardiac tissue. In the present study, we induced RA in male Balb/c mice (CAIA) using collagen-antibody
Asma Achek et al.
EBioMedicine, 52, 102645-102645 (2020-02-06)
TLRs are some of the actively pursued drug-targets in immune disorders. Owing to a recent surge in the cognizance of TLR structural biology and signalling pathways, numerous therapeutic modulators, ranging from low-molecular-weight organic compounds to polypeptides and nucleic acid agents
Roy Fleischmann et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(6), 1132-1137 (2014-08-22)
Disease Activity Score in 28 joints calculated with C-reactive protein (DAS28-CRP) is used instead of erythrocyte sedimentation rate (DAS28-ESR) to assess rheumatoid arthritis disease activity; however, values for remission and low disease activity (LDA) for DAS28-CRP have not been validated.
Christian S Kaas et al.
Biotechnology journal, 10(7), 1081-1089 (2015-05-13)
Coagulation factor VIII (FVIII) is one of the most complex biopharmaceuticals due to the large size, poor protein stability and extensive post-translational modifications. As a consequence, efficient production of FVIII in mammalian cells poses a major challenge, with typical yields
Methotrexate: new uses for an old drug.
Philip J Hashkes et al.
The Journal of pediatrics, 164(2), 231-236 (2013-11-30)
Articoli
Separation of Methotrexate (MTX)-PG; Methotrexate (MTX)-PG2; Methotrexate (MTX)-PG3 ; Methotrexate (MTX)-PG4; Methotrexate (MTX)-PG5; Methotrexate (MTX)-PG6; Methotrexate (MTX)-PG7
This article reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. It describes how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.