Documenti fondamentali
FAP80469
Metals in rice
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FAP80469-1EA4061841572077