CRM77526
Isoeugenyl acetate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
NSC 46121
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)