BP1273
Mebeverine impurity C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-1-butanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mebeverine
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(Cc1ccc(cc1)OC)C)(CCCCO)CC
InChI
1S/C16H27NO2/c1-4-17(11-5-6-12-18)14(2)13-15-7-9-16(19-3)10-8-15/h7-10,14,18H,4-6,11-13H2,1-3H3
ZGZAPRVKIAFOPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)