Key Documents
96957
Supelco
Diphenyl carbonate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Beilstein:
1074863
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
P. eboll.
301-302 °C (lit.)
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)