Documenti fondamentali
D206539
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Bisphenyl carbonate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Beilstein:
1074863
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
301-302 °C (lit.)
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D206539-1KG4061838353818
D206539-5KG
D206539-100G4061838353801
D206539-10KG
D206539-5G