Documenti fondamentali
95711
Supelco
1,3,5-Trioxane
analytical standard
Sinonimo/i:
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
102769
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
777 °F
Limite di esplosione
29 %
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)