8.18255
Paraldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
13.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
235 °C
Potenza
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3-17.0 % (v/v)
P. eboll.
124 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 27 °C
Solubilità
120 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup