Documenti fondamentali
95659
Supelco
1,7-Octadiene
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.20
Beilstein:
605288
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
114-121 °C (lit.)
Densità
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)