Documenti fondamentali
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3Cl3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)