Documenti fondamentali
46824-U
Supelco
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
US EPA/CLP
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
4000 μg/mL each component in methylene chloride
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as 2-chlorophenol-3,4,5,6-d4, 1,2-dichlorobenzene-d4, 2-fluorobiphenyl, 2-fluorophenol, nitrobenzene-d5, phenol-d6, p-terphenyl-d14, and 2,4,6-tribromophenol.
US EPA Contract Laboratory Program (CLP) methods are analytical methods for identifying and quantifying organic compounds on the EPA′s Target Compound List (TCL) in groundwater, sediment, and soil samples at abandoned hazardous waste sites.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
    Vedi tutto (8)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)