Documenti fondamentali
90558
Supelco
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N,N-diethylaniline
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.25
Beilstein:
879361
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19-21 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)