409758
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine oxalate
98%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/2C8H12N2.C2H2O4/c2*1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2*3-6H,9H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
MNUINXKPLPIOEF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?