186384
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
98%
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline sulfate salt, DMPPDA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
495 °C (lit.)
Punto di fusione
200-205 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart
- in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin
- to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?