101915
2,4-Diaminotoluene
98%
Sinonimo/i:
4-Methyl-m-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluenediamine, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
283-285 °C (lit.)
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Employing UV/H2O2 process for degradation of 2, 4-Diaminotoluene in synthetic wastewater: This study explores the degradation of carcinogenic Toluene-2, 4-diamine in synthetic wastewater using the UV/H2O2 process, highlighting its potential for improving water treatment methods (J Hosseini, A Shokri, 2017).
- Development of magnetic, ferrite supported palladium catalysts for 2, 4-dinitrotoluene hydrogenation: The paper discusses the use of Pd/NiFe2O4 catalyst for efficient hydrogenation of 2,4-dinitrotoluene to 2,4-diaminotoluene, demonstrating a high yield and potential for industrial applications (V Hajdu, M Varga, G Muránszky, G Karacs, 2021).
- Synthesis, characterisation and energetic performance of insensitive energetic salts formed between picric acid and 2, 3-diaminotoluene, 2, 4-diaminotoluene: This paper presents the synthesis and characterization of new energetic materials, which could be significant for the development of safer explosives and pyrotechnic devices (N Şen, H Nazir, N Atҫeken, KS Hope, N Acar, 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
GC Analysis of Anilines on Equity®-5