33380
4-Methyl-o-phenylenediamine
purum, ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
3,4-Toluenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (NT)
P. ebollizione
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
87-89 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)