Documenti fondamentali
P28352
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-o-phenylenediamine
98%
Sinonimo/i:
2-Aminodiphenylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Beilstein:
908984
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5