822854
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 m × 7.8 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW), phase diol, L × I.D. 30 m × 7.8 mm, 4 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SuperSW mAb HR, 22854
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
250 Å pore size
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
Protocolli
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns