Documenti fondamentali
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonna di guardia HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo SW)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna di guardia TSKgel® tipo SuperSW, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18762
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Colonna di guardia per colonne di tipo TSKgel SuperSW2000 e SuperSW3000 con DI da 4,6 mm
Le colonne di guardia TSKgel sono dispositivi indipendenti e non richiedono supporti separati.
Stato fisico
Spedito in NaN3 allo 0,05% e Na2SO4 0,1 M in tampone fosfato 0,1 a pH 6,7.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)