818675
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC SuperSW3000 TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18675
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Anticorpo
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
818675 | 4061833472187 |