Documenti fondamentali
818197
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Super-ODS, 18197
Grado di funzionalizzazione
8% Carbon, endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.3 μm
Dimensione pori
140 Å pore diameter
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Stato fisico
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)