Documenti fondamentali
816173
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 100 μm
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Descrizione
Ether-650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
liquid
Confezionamento
bottle of 100 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
polymer (65 μm)
Gruppo funzionale matrice
Ether phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)