816138
TSKgel® G5000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® G5000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16138
Parametri
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
9 μm
Dimensione pori
650 Å
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Compatibilità
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)