Merck
TSKgel® G5000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
TSKgel® G5000HXL (9 µm) HPLC Columns
TSKgel® G5000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Tecnica di separazione
ID (mm)
Lunghezza (cm)
Dimensioni delle particelle (µm)
Dimensione dei pori (Å)