Documenti fondamentali
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Sinonimo/i:
Colonne HPLC SUPELCOGEL con legami crociati al 6%
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna HPLC SUPELCOGEL Ca, con legami crociati al 6%, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L19
Nome Commerciale
SUPELCOGEL
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOGEL
Confezionamento
1 ea of
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Dimensione particelle
9 μm
Tecnica di separazione
ligand exchange
Descrizione generale
La colonna HPLC SUPELCOGEL Ca, 6% con legami crociati è stata usata per l′analisi di cefalosporina C, glucosio e fruttosio con cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale, dopo frammentazione del batch di cefalosporina C tramite una coltura pura, Cephalosporium acremonium.
Note legali
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
Protocolli
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL Ca