808641
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ether phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08641
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
ether phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Categorie correlate
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)