Documenti fondamentali
74013
Supelco
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H9NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)