WHA1202400
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 400 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Z240370
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose filters
circles
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1202-400
Whatman Article No. 28417916 (US reference)
Parametri
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
400 mm
Spessore
190 μm
Ceneri
≤0.06%
Dimensione pori
8 μm (Particle retention)
Grammatura
97 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)