WHA10301645
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Z748994
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose membrane
circles
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Grade 0790 1/2
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10301645
Whatman Article No. 28414147 (US reference)
Parametri
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
150 mm
Spessore
0.17 mm
Ceneri
≤0.01%
Grammatura
84 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Caratteristiche e vantaggi
- Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)