Documenti fondamentali
72845
Supelco
Dimethyl glutarate
analytical standard
Sinonimo/i:
Glutaric acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
1771444
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)