Documenti fondamentali
72812
Supelco
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
≥95-100 °C
97-99 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)