D8885
Diethanolamine
reagent grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.98 atm ( 100 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
solid or viscous liquid
Temp. autoaccensione
689 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
pKa (25 °C)
8.88
P. ebollizione
217 °C/150 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent and stabilizer to synthesize zinc oxide (ZnO): indium (In) thin film, which was employed as photoanode in dye synthesized solar cell (DSSC).
- To prepare diethanolamine substrate buffer.
- To prepare a pH10 buffer solution along with MgCl2 for the incubation of cell lysates extracted from astrocyte cultures.
- Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
- As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
- Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)