Documenti fondamentali
72642
Supelco
2-Methoxyhydroquinone
analytical standard
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxyanisol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)C6H3(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Beilstein:
2045285
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)