M34006
3-Methylcatechol
98%
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toluenediol, 2-Hydroxy-3-methylphenol, 2-Hydroxy-6-methylphenol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methyl-1,2-dihydroxybenzene, 3-Methylpyrocatechol
Saggio
98%
P. ebollizione
241 °C (lit.)
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL