Documenti fondamentali
58932
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL Suplex pKb-100, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L68
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
12.5% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne Suplex pKb-100 presentano la stessa funzionalità di fase legata delle colonne SUPELCOSIL LC-ABZ. Queste colonne specialmente disattivate si differenziano dalle colonne SUPELCOSIL LC-ABZ perché non sono endcapped. L′assenza del reagente di endcapping determina una migliore performance per i composti basici più forti; la versione LC-ABZ è preferibile per i campioni che contengono anche acidi e/o zwitterioni.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)