Documenti fondamentali
58934
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL Suplex pKb-100, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L68
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
12.5% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne Suplex pKb-100 presentano la stessa funzionalità di fase legata delle colonne SUPELCOSIL LC-ABZ. Queste colonne specialmente disattivate si differenziano dalle colonne SUPELCOSIL LC-ABZ perché non sono endcapped. L′assenza del reagente di endcapping determina una migliore performance per i composti basici più forti; la versione LC-ABZ è preferibile per i campioni che contengono anche acidi e/o zwitterioni.
Applicazioni
La colonna per HPLC SUPELCOSIL Suplex pKb-100 è stata utilizzata nella purificazione con HPLC di ovaie di mosca pre-purificate. È stata adoperata anche per la determinazione dei retinoidi mediante HPLC.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC e LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Korneel Hens et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3522-3530 (2002-07-24)
Angiotensin converting enzyme (ACE) was already discovered in insects in 1994, but its physiological role is still enigmatic. We have addressed this problem by purifying four new ACE substrates from the ovaries of the grey fleshfly, Neobellieria bullata. Their primary
A M Myhre et al.
Journal of lipid research, 37(9), 1971-1977 (1996-09-01)
Retinoylation (retinoic acylation) is a posttranslational modification of proteins occurring in a variety of cell types in vitro. This study was done to examine whether retinoylation occurs in vivo. We found that in retinol-deficient rats, radiolabeled retinol or retinoic acid