Documenti fondamentali
58842
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
SUPELCOSIL LC-DP 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-DP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L11
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
6% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Contains a diphenyl bonded phase, which gives greater selectivity for aromatic groups compared to alkyl-type bonded phases.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such