57550-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS), 30 μm (CAR/PDMS
Sinonimo/i:
StableFlex SPME Fiber Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, for use with manual holder
Materiali
StableFlex fiber
assorted colors hub
Misura ago
24 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)