57321-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 75 μm (CAR/PDMS), 65 μm (PDMS/DVB)
Sinonimo/i:
SPME ASSORTMENT KIT 2 HPLC/AUTOMATED
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SPME fiber assortment kit 2, for use with autosampler, size 24 ga
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Livello qualitativo
Misura
24 ga
Descrizione
SPME Assortment Kit 2
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lunghezza
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.