Documenti fondamentali
57404
Knitted reactor coil
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Lungh. × D.I.
15 m × 0.25 mm
Volume
0.75 mL
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Diclorometano for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06050
Diclorometano
Brij® L23 30 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
B4184
Brij® L23