57317
Gruppo fibre SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB)
df 60 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler/HPLC, needle size 24 ga, StableFlex fiber
Sinonimo/i:
SPME/HPLC FIBER PK3 W/60UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
StableFlex fiber
notched brown hub
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
df
60 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler/HPLC
Applicazioni
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.