Documenti fondamentali
57354-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PEG, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Sinonimo/i:
Gruppo fibre CW/PEG
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Gruppo fibre SPME, rivestimento in glicole polietilenico (PEG) Carbowax, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, for use with autosampler
Materiali
metal alloy fiber
plain purple hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 ×  ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PEG coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)