Documenti fondamentali
569252-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC Discovery RP18
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® HS C18, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3.2 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
  • Un metodo RP-HPLC indice di stabilità per la determinazione del farmaco COVID-19 molnupiravir applicato utilizzando nanoformulazioni in studi di permeabilità. Questa ricerca ha sviluppato un metodo RP-HPLC robusto per l'analisi quantitativa del molnupiravir, un farmaco COVID-19, ricorrendo a nanoformulazioni. Lo studio evidenzia la stabilità e l'efficacia del metodo negli studi di permeabilità, dimostrando il suo potenziale nell'analisi farmaceutica (Reçber et al., 2022).
  • Analisi del terizidone nel plasma con metodo HPLC-UV e sua applicazione in uno studio farmacocinetico di pazienti con tubercolosi resistente ai farmaci. Lo studio ha sviluppato e validato un metodo HPLC-UV per l'analisi del terizidone nel plasma, essenziale per gli studi farmacocinetici nei pazienti con tubercolosi resistente ai farmaci. L'affidabilità del metodo ne favorisce l'uso nella ricerca clinica e farmacologica (Mulubwa and Mugabo, 2018).
  • Ottimizzazione di un metodo LC per la quantificazione della doxorubicina in campioni di plasma e di urina in vista di studi farmacocinetici, biomedici e di monitoraggio della terapia farmacologica. Questa ricerca si concentra sull'ottimizzazione di un metodo di cromatografia liquida per quantificare la doxorubicina nel plasma e nelle urine. È fondamentale per gli studi farmacocinetici, biomedici e di monitoraggio dei farmaci, in grado di garantire un monitoraggio terapeutico accurato e preciso (Maliszewska et al., 2018).
  • Determinazione universale di efavirenz in uno studio di trasporto, perfusione di placenta di ratto e di lisato di placenta mediante HPLC-UV. Questo studio presenta un metodo HPLC-UV universale per la determinazione di efavirenz in varie matrici biologiche, inclusi studi di trasporto, perfusione di placenta di ratto e lisato di placenta. È importante per la ricerca sulla farmacocinetica e sulla distribuzione dei farmaci (Zelena et al., 2017).
Caratteristiche e vantaggi
  • Stabile, a bassa perdita per applicazioni LC-MS
  • Scalabile dalla colonna analitica alla preparatoria
  • Molto stabile per garantire una eccellente riproducibilità da un ciclo all′altro e da un lotto all′altro
  • Maggiore idrofobia per una migliore risoluzione degli analiti difficili
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Awantika Singh et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(6), 485-496 (2015-07-15)
Adhatoda beddomei and Adhatoda vasica are popular Ayurvedic medicinal plants in India, belonging to the family Acanthaceae. Tricyclic quinazoline alkaloids are found to be the most abundant in these plants which are responsible for broad-spectrum medicinal properties. This study aims
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Ismail Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1033-1034, 261-270 (2016-09-07)
A simple, economical, fast, and sensitive RP-HPLC-UV method has been developed for the simultaneous quantification of Sorafenib and paclitaxel in biological samples and formulations using piroxicam as an internal standard. The experimental conditions were optimized and method was validated according
Lucie Zelena et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 70-77 (2017-01-17)
Efavirenz is an antiretroviral drug used in the treatment of HIV-positive patients. A simple, fast and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed in order to determine efavirenz in three types of samples provided from pharmacokinetic studies. The analysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
569252-U4061838545787